2-(Trifluoromethyl)pyrazine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
432610050
ACRO432610050EA 330 EUR InStock
ACRO432610050
2-(Trifluoromethyl)pyrazine 97%
2-(Trifluoromethyl)pyrazine
Formule: C₅H₃F₃N₂
Point d'ébullition: 116…118 °C (760 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797734
Numéro CAS: 61655-67-2
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité