6-Bromo-3H-oxazolo[4,5-b]pyridin-2-one 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
432680050
ACRO432680050EA 522 EUR InStock
ACRO432680050
6-Bromo-3H-oxazolo[4,5-b]pyridin-2-one 97%
6-Bromo-3H-oxazolo[4,5-b]pyridin-2-one
Formule: C₆H₃BrN₂O₂
MW: 215,006 g/mol
Point de fusion: 230…232 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08689590
Numéro CAS: 21594-52-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 229 to 236 °C
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité