Methylpropyldichlorosilane 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Silane, dichloromethylpropyl-, dichloro(methyl)(propyl)silane, Dichloro(methyl)propylsilane
432880250
ACRO432880250EA 0 EUR InStock
ACRO432880250
Methylpropyldichlorosilane 97%
Methylpropyldichlorosilane
Formule: C₄H₁₀Cl₂Si
MW: 157,109 g/mol
Point d'ébullition: 125 °C (760 mmHg)
Densité: 1.046 g/cm³
Point d'éclair: 27 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013608
Numéro CAS: 4518-94-9
ONU: 2986
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (may darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.0 %
Stabilizer 150 to 400 ppm (BHT)
Peroxides ≤50 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité