Ethyl-2-hydrazinylacetate hydrochloride 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
433150100
ACRO433150100EA 295 EUR InStock
ACRO433150100
Ethyl-2-hydrazinylacetate hydrochloride 97%
Ethyl-2-hydrazinylacetate hydrochloride
Formule: C₄H₁₁ClN₂O₂
Point de fusion: 147…149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012923
Numéro CAS: 6945-92-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to light orange Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 146 to 151 °C
Titration Argentometric ≥96.0 to ≤104.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité