(3,5-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3,5-Dichloro-α-toluenesulphonyl chloride
433230010
ACRO433230010EA 235 EUR InStock
ACRO433230010
(3,5-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride 97%
(3,5-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formule: C₇H₅CI₃O₂S
MW: 259,54 g/mol
Point de fusion: 108.6…110.6 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631928
Numéro CAS: 163295-70-3
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 112 °C
HPLC ≥96.0 % as diethylsulfonamide derivative
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité