Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Eau ACS pour la spectroscopie

Fournisseur: Thermo Scientific

433380010
ACRO433380010EA 58.1 EUR InStock
ACRO433380010
Eau ACS pour la spectroscopie
Eau


Formule: H₂O
Point d'ébullition: 100 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 0 °C
Densité: 1 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011332
Numéro CAS: 7732-18-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
UV at 200 nm A: ≤0.010
Gradient analysis Passes test
Absorbance Passes test
KMnO4-reducing substance passes test
Conductivity 2.0 x 10-6 ohm-1 cm-1

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité