Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Bromomethyl-2,6-dichloropyridine 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Pyridine,4-(bromomethyl)-2,6-dichloro-, 4-bromomethyl-2,6-dichloropyridin, 4-(Bromomethyl)-2,6-dichloropyridine

433440010
ACRO433440010EA 165 EUR InStock
ACRO433440010
4-Bromomethyl-2,6-dichloropyridine 97%
4-Bromomethyl-2,6-dichloropyridine


Formule: C₆H₄BrCl₂N
MW: 240,909 g/mol
Point d'ébullition: 118 °C (.2 mmHg)
Point de fusion: 42.5…43.2 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052637
Numéro CAS: 175204-45-2
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to brown Crystalline powder or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 45 °C
GC ≥96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité