Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Méthyl-4 pentanone-2 99.5% pour HPLC

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

433570010
ACRO433570010EA 75.1 EUR InStock
ACRO433570010
Méthyl-4 pentanone-2 99.5% pour HPLC
Méthyl-4 pentanone-2


Formule: (CH₃)₂CHCH₂COCH₃
Point d'ébullition: 117.4 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –84 °C
Densité: 0.8 g/cm³
Point d'éclair: 14 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008938
Numéro CAS: 108-10-1
ONU: 1245
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d44947ef43cbc8103ae523ce5da380ef184ba09&vid=373b9075524004b95d32d3cf9698896714467e8c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.05 %
GC ≥99.4 %
UV at 335 nm A: ≤1.0
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity/alkalinity ≤0.0005 meq/g

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité