3,6-Dibromocarbazole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
433970050
ACRO433970050EA 81.8 EUR InStock
ACRO433970050
3,6-Dibromocarbazole 97%
3,6-Dibromocarbazole
Formule: C₁₂H₇Br₂N
Point de fusion: 212…214 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004961
Numéro CAS: 6825-20-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 211 to 215 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité