4-Vinylphenol (95%) 10% dans le propylène glycol
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Hydroxystyrene, Phenol, 4-ethenyl-
434040250
ACRO434040250EA 258 EUR InStock
ACRO434040250
4-Vinylphenol (95%) 10% dans le propylène glycol
4-Vinylphenol
Formule: C₈H₈O
MW: 120,151 g/mol
Point d'ébullition: 189 °C (760 mmHg)
Densité: 1.039 g/cm³
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00017593
Numéro CAS: 2628-17-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4420 to 1.4520 (20°C, 589 nm)
Assay 9 to 15 %
Density (20°C) 1.038 to 1.048 g/ml
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité