Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(R)-(-)-3-Hydroxytetrahydrofuran 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

434070010
ACRO434070010EA 115 EUR InStock
ACRO434070010
(R)-(-)-3-Hydroxytetrahydrofuran 98%
(R)-(-)-3-Hydroxytetrahydrofuran


Formule: C₄H₈O₂
Point d'ébullition: 181 °C
Point d'éclair: 82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067101
Numéro CAS: 86087-24-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -15.0° to -21.0° (20°C, 589 nm) (c=2.4, methanol)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité