(S,S)-(+)-2-Diphenylphosphino-1,2-diphenylethylamine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
434092500
ACRO434092500EA 202 EUR InStock
ACRO434092500
(S,S)-(+)-2-Diphenylphosphino-1,2-diphenylethylamine 97%
(S,S)-(+)-2-Diphenylphosphino-1,2-diphenylethylamine
Formule: C₂₆H₂₄NP
Point de fusion: 87…93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11045444
Numéro CAS: 1091606-67-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
NMR ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité