(2S,5S)-1-(2-(1,3-Dioxolan-2-yl)phenyl)-2,5-diethylphospholane 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (2S,5S)-(-)-1-(2-(1,3-Dioxolan-2-yl)phenyl)-2,5-diethylphospholane, 2-{2-[(2S,5S)-2,5-Diethylphospholan-1-yl]phenyl}-1,3-dioxolane, 2-{2-[(2S,5S)-2,5-Diethyl-1-phospholano]phenyl}1,3-dioxolane
434121000
ACRO434121000EA 44.4 EUR InStock
ACRO434121000
(2S,5S)-1-(2-(1,3-Dioxolan-2-yl)phenyl)-2,5-diethylphospholane 97%
(2S,5S)-1-(2-(1,3-Dioxolan-2-yl)phenyl)-2,5-diethylphospholane
Formule: C₁₇H₂₅O₂P
MW: 292,36 g/mol
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09265099
Numéro CAS: 1314246-02-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
NMR ≥96.0 %
GC ≥99.5 %
Residue after evaporation ≤0.001 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité