Acide trifluoroacétique 99+% pour la spectroscopie
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
434161000
ACRO434161000EA 168 EUR InStock
ACRO434161000
Acide trifluoroacétique 99+% pour la spectroscopie
Acide trifluoroacétique
Formule: C₂HF₃O₂
Point d'ébullition: 72 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –15 °C
Densité: 1.535 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004169
Numéro CAS: 76-05-1
ONU: 2699
ADR: 8,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9501f3ac85d66e8d19d1cd1c3fe5409b974e9d8a&vid=be6aa627129b49ccda76006e7003b46d79b933cc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 %
UV at 260 nm A: ≤1.0
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %
Titration with NaOH ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité