5-Bromo-2-iodopyrimidine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
434250010
ACRO434250010EA 174 EUR InStock
ACRO434250010
5-Bromo-2-iodopyrimidine 97%
5-Bromo-2-iodopyrimidine
Formule: C₄H₂BrIN₂
Point de fusion: 100…102 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01318111
Numéro CAS: 183438-24-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 103 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité