(R)-(-)-2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Tarenflurbil, (R)-2-(2-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-yl)propanoic acid, (R)-(-)-Flurbiprofen
434490010
ACRO434490010EA 190 EUR InStock
ACRO434490010
(R)-(-)-2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid 97%
(R)-(-)-2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid
Formule: C₁₅H₁₃FO₂
MW: 244,260 g/mol
Point de fusion: 106…110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00869714
Numéro CAS: 51543-40-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 110 °C
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation -35° to -45° (20 °C, 589 nm) (c=1, chloroform)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité