2-(2,2,2-Trifluoroacetyl)thiophene 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(Trifluoroacetyl)thiophene
434700050
ACRO434700050EA 111 EUR InStock
ACRO434700050
2-(2,2,2-Trifluoroacetyl)thiophene 98%
2-(2,2,2-Trifluoroacetyl)thiophene
Formule: C₆H₅ClOS
MW: 180,15 g/mol
Point d'éclair: 59 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00041427
Numéro CAS: 651-70-7
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
HPLC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité