Kaempferol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
434731000
ACRO434731000EA 315 EUR InStock
ACRO434731000
Kaempferol 97%
Kaempferol
Formule: C₁₅H₁₀O₆
Point de fusion: 282…286 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00016938
Numéro CAS: 520-18-3
ONU: 2811
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 % (K.F.)
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité