(2S,5S)-1-[2-(1,3-Dioxolan-2-yl)phenyl]-2,5-dimethylphospholane 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (2S,5S)-(+)-1-(2-(1,3-Dioxolan-2-yl)phenyl-2,5-dimethylphospholane, 2-{2-[(2S,5S)-2,5-Dimethylphospholan-1-yl]phenyl}-1,3-dioxolane, (2S,5S)-1-(2-(1,3-Dioxolan-2-yl)phenyl)-2,5-dimethylphospholane
435171000
ACRO435171000EA 50.3 EUR InStock
ACRO435171000
(2S,5S)-1-[2-(1,3-Dioxolan-2-yl)phenyl]-2,5-dimethylphospholane 97%
(2S,5S)-1-[2-(1,3-Dioxolan-2-yl)phenyl]-2,5-dimethylphospholane
Formule: C₁₅H₂₁O₂P
MW: 264,305 g/mol
Densité: 1.103 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09265097
Numéro CAS: 695816-47-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
NMR ≥96.0 %
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité