1,2-Bis((2R,5R)-2,5-diethylphospholano)benzene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
435182500
ACRO435182500EA 240 EUR InStock
ACRO435182500
1,2-Bis((2R,5R)-2,5-diethylphospholano)benzene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate 97%
1,2-Bis((2R,5R)-2,5-diethylphospholano)benzene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Formule: C₃₀H₄₈BF₄P₂Rh
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01862464
Numéro CAS: 228121-39-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to red to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
NMR (19F-NMR) Consistent with structure
NMR (31P-NMR) Consistent with structure
Elemental Analysis 52.4 to 56.8 % C
Specific optical rotation +40° to +50° (20°C, 589 nm) (c=1 in methanol)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité