1,2-Bis((2S,5S)-2,5-dimethylphospholano)ethane(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
435235000
ACRO435235000EA 410 EUR InStock
ACRO435235000
1,2-Bis((2S,5S)-2,5-dimethylphospholano)ethane(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate 97%
1,2-Bis((2S,5S)-2,5-dimethylphospholano)ethane(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Formule: C₂₂H₃₈BF₄P₂Rh
Point de fusion: 152…156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09038435
Numéro CAS: 213343-65-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to red to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
NMR (19F-NMR) Consistent with structure
NMR (31P-NMR) Consistent with structure
Specific optical rotation +35° to +45° (20°C, 589 nm) (c=1 in methanol)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité