Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Ethoxy-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

435360050
ACRO435360050EA 105 EUR InStock
ACRO435360050
4-Ethoxy-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one 97%
4-Ethoxy-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one


Formule: C₆H₇F₃O₂
Point d'ébullition: 51…53 °C (12 mmHg)
Densité: 1.18 g/cm³
Point d'éclair: 51 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00192131
Numéro CAS: 17129-06-5
ONU: 2929
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Stabilizer 0.5% BHT

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité