Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(Trifluoromethyl)phenylacetylene 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

435370050
ACRO435370050EA 205 EUR InStock
ACRO435370050
4-(Trifluoromethyl)phenylacetylene 97%
4-(Trifluoromethyl)phenylacetylene


Formule: C₉H₅F₃
Point d'ébullition: 58…60 °C (30Torr)
Point d'éclair: 21 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01861903
Numéro CAS: 705-31-7
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité