Propiolate de tert-butyle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Propynoic acid tert-butyl ester, Propiolic acid tert-butyl ester
435390010
ACRO435390010EA 115 EUR InStock
ACRO435390010
Propiolate de tert-butyle 98%
Propiolate de tert-butyle
Formule: C₇H₁₀O₂
MW: 126,16 g/mol
Point d'ébullition: 52…53 °C (27 mmHg)
Point de fusion: 18…20 °C
Densité: 0.92 g/cm³
Point d'éclair: 28 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060100
Numéro CAS: 13831-03-3
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité