Indole-6-carbaldéhyde 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
435510010
ACRO435510010EA 245 EUR InStock
ACRO435510010
Indole-6-carbaldéhyde 97%
Indole-6-carbaldéhyde
Formule: C₉H₇NO
Point de fusion: 129…131 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179596
Numéro CAS: 1196-70-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 127 to 131 °C
HPLC ≥96.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité