(R)-tert-Butyl(1,4-dihydroxybutan-2-yl)carbamate 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: (R)-2-Boc-Amino-Butane-1,4-Diol, (R)-tert-Butyl (1,4-dihydroxybutan-2-yl)carbamate, (R)-(+)-2-(BOC-Amino)-1,4-butanediol
435570050
ACRO435570050EA 172 EUR InStock
ACRO435570050
(R)-tert-Butyl(1,4-dihydroxybutan-2-yl)carbamate 97%
(R)-tert-Butyl(1,4-dihydroxybutan-2-yl)carbamate
Formule: C₉H₁₉NO₄
MW: 205.25 g/mol
Point de fusion: 66.4…72.1 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08703679
Numéro CAS: 397246-14-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 65 to 69 °C
GC ≥96.0 %
Enantiomeric excess ≥98.0 %
Specific optical rotation +7° to +9° (20 °C, 589 nm) (c=1, chloroform)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité