Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Butyltrichlorosilane 99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: n-Butyltrichlorosilane, Trichloro(butyl)silane

435600250
ACRO435600250EA 87.6 EUR InStock
ACRO435600250
Butyltrichlorosilane 99%
Butyltrichlorosilane


Formule: C₄H₉Cl₃Si
MW: 191,56 g/mol
Point d'ébullition: 132…134 °C (1013 hPa)
Densité: 1.161 g/cm³
Point d'éclair: 54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013605
Numéro CAS: 7521-80-4
ONU: 1747
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4360 to 1.4380 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité