Chlorodiethylisopropylsilane 95+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
435650250
ACRO435650250EA 797 EUR InStock
ACRO435650250
Chlorodiethylisopropylsilane 95+%
Chlorodiethylisopropylsilane
Formule: C₇H₁₇ClSi
Densité: 0.9 g/cm³
Point d'éclair: 38 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00191631
Numéro CAS: 107149-56-4
ONU: 2986
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4370 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité