Diisopropylaminomethylidene(diisopropyl)ammonium tetrafluoroborate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Di-i-propylaminomethylene(di-i-propyl)aminium tetrafluoroborate, 2-(Diisopropylamino)-1,1-diisopropyl-1-azoniaethene, N-((Diisopropylamino)methylene)-N-isopropylpropan-2-aminium tetrafluoroborate, N-((DIISOPROPYLAMINO)METHYLENE)-N-DIISOPROPYLAMINIUM TETRAFLUOROBORATE
435700010
ACRO435700010EA 56.1 EUR InStock
ACRO435700010
Diisopropylaminomethylidene(diisopropyl)ammonium tetrafluoroborate 97%
Diisopropylaminomethylidene(diisopropyl)ammonium tetrafluoroborate
Formule: C₁₃H₂₉BF₄N₂
MW: 300,19 g/mol
Point de fusion: 280…284 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15144860
Numéro CAS: 369405-27-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
NMR ≥96 %
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité