3-Amino-4-iodo-1H-indazole 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Iodo-1H-indazol-3-amine
435750050
ACRO435750050EA 131 EUR InStock
ACRO435750050
3-Amino-4-iodo-1H-indazole 95%
3-Amino-4-iodo-1H-indazole
Formule: C₇H₆IN₃
MW: 259,0471 g/mol
Point de fusion: 150…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03426697
Numéro CAS: 599191-73-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to brown Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 155 °C
HPLC ≥94.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité