3-Amino-6-bromo-1H-indazole 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
435780050
ACRO435780050EA 230 EUR InStock
ACRO435780050
3-Amino-6-bromo-1H-indazole 95%
3-Amino-6-bromo-1H-indazole
Formule: C₇H₆BrN₃
Point de fusion: 175…178 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05665872
Numéro CAS: 404827-77-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 235 to 240 °C
HPLC ≥94.0 %
Specific optical rotation +40° to +44° (20 °C, 589 nm) (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité