3-Amino-5-iodo-1H-indazole 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
435800010
ACRO435800010EA 201 EUR InStock
ACRO435800010
3-Amino-5-iodo-1H-indazole 95%
3-Amino-5-iodo-1H-indazole
Formule: C₇H₆IN₃
Point de fusion: 182…188 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09261138
Numéro CAS: 88805-76-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité