(R)-Tetrahydrofuran-3-amine-4-methylbenzenesulphonate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (R)-(+)-3-Aminotetrahydrofuran p-toluenesulphonate salt, (R)-(-)-3-aminotetrahydrofurantoluene-4-sulphonate, (R)-(+)-3-Aminotetrahydrofuran p-toluenesulphonate, (R)-Tetrahydrofuran-3-amine 4-methylbenzenesulphonate, (R)-Tetrahydrofuran-3-amine-4-methylbenzenesulphonate
435820050
ACRO435820050EA 528 EUR InStock
ACRO435820050
(R)-Tetrahydrofuran-3-amine-4-methylbenzenesulphonate 95%
(R)-Tetrahydrofuran-3-amine-4-methylbenzenesulphonate
Formule: C₁₁H₁₇NO₄S
MW: 259,32 g/mol
Point de fusion: 137.3…141 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00040622
Numéro CAS: 111769-27-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 143 °C
Elemental Analysis 5.18 to 5.62 % N
Specific optical rotation +3° to +5° (20 °C, 589 nm) (c=1, methanol)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité