Acide 2-bromo-4-pyridinemétaborique 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (2-Bromopyridin-4-yl)boronic acid, 2-Bromo-4-pyridinylboronic acid, 2-Bromopyridine-4-boronic acid
435920010
ACRO435920010EA 553 EUR InStock
ACRO435920010
Acide 2-bromo-4-pyridinemétaborique 95%
Acide 2-bromo-4-pyridinemétaborique
Formule: C₅H₅BBrNO₂
MW: 201,81 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06798244
Numéro CAS: 458532-94-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to brown Crystalline powder (May have a pink hue)
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +16° to +20° (20°C, 589 nm) (c=5% in Methanol)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité