Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Glycerol-1,2-carbonate 90%

Fournisseur: Thermo Scientific

436170250
ACRO436170250EA 186 EUR InStock
ACRO436170250
Glycerol-1,2-carbonate 90%
Glycerol-1,2-carbonate


Formule: C₄H₆O₄
Point d'ébullition: 142.5 °C (1 mmHg)
Densité: 1.4 g/cm³
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085561
Numéro CAS: 931-40-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 48.8 to 59.6 % (O)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité