Methyl (R)-(-)-3-hydroxyisobutyrate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
436180050
ACRO436180050EA 161 EUR InStock
ACRO436180050
Methyl (R)-(-)-3-hydroxyisobutyrate 98%
Methyl (R)-(-)-3-hydroxyisobutyrate
Formule: C₅H₁₀O₃
Point d'ébullition: 60 °C (4Torr)
Densité: 1.07 g/cm³
Point d'éclair: 81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063450
Numéro CAS: 72657-23-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -23° to -29° (20°C, 589 nm) (c=4, methanol)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité