1,3,5-Triméthyl-2-vinylbenzène 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1,3,5-Trimethyl-2-vinylbenzene, 2-Vinylmesitylene
436280050
ACRO436280050EA 85.6 EUR InStock
ACRO436280050
1,3,5-Triméthyl-2-vinylbenzène 95%
1,3,5-Triméthyl-2-vinylbenzène
Formule: C₁₁H₁₄
MW: 146,23 g/mol
Point d'ébullition: 209 °C
Densité: 0.906 g/cm³
Point d'éclair: 75 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008613
Numéro CAS: 769-25-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
Stabilizer ≤0.05 % tert-Butylcatechol
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité