3-Fluoro-4-iodopyridine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
436380050
ACRO436380050EA 371 EUR InStock
ACRO436380050
3-Fluoro-4-iodopyridine 97%
3-Fluoro-4-iodopyridine
Formule: C₅H₃FIN
Point de fusion: 189.4…190.4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03092927
Numéro CAS: 22282-75-3
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Cream to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 87 to 91 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité