(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
436440050
ACRO436440050EA 308 EUR InStock
ACRO436440050
(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine 97%
(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine
Formule: C₁₀H₁₉NO₃
Point de fusion: 48.9…51.7 °C
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115307
Numéro CAS: 143900-44-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +9° to +11° (20°C, 589 nm) (C=1 in chloroform) / +21° to +24° (20°C, 589 nm) (c=5 in MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité