(R)-(-)-3-Amino-1-boc-piperidine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: tert-butyl (3R)-3-aminopiperidine-1-carboxylate, (R)-1-Boc-3-Aminopiperidine
436490050
ACRO436490050EA 561 EUR InStock
ACRO436490050
(R)-(-)-3-Amino-1-boc-piperidine 97%
(R)-(-)-3-Amino-1-boc-piperidine
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094717
Numéro CAS: 188111-79-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation -35° to -38° (20°C, 589 nm) (c=5 in MeOH) / -26.5° to -30.5° (20°C, 589 nm) (c=1, DMF)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité