N-Methoxy-N-methylbenzamide 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
436560050
ACRO436560050EA 77.5 EUR InStock
ACRO436560050
N-Methoxy-N-methylbenzamide 98%
N-Methoxy-N-methylbenzamide
Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Point d'ébullition: 85 °C (1 mmHg)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075320
Numéro CAS: 6919-61-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité