Tetrabenzyl pyrophosphate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
436750010
ACRO436750010EA 153 EUR InStock
ACRO436750010
Tetrabenzyl pyrophosphate 98%
Tetrabenzyl pyrophosphate
Formule: C₂₈H₂₈O₇P₂
Point de fusion: 60.5…63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051941
Numéro CAS: 990-91-0
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 65 °C
Water ≤0.1 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité