Nickel 99.995% (sur base traces de métaux), en poudre
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
436780500
ACRO436780500EA 101 EUR InStock
ACRO436780500
Nickel 99.995% (sur base traces de métaux), en poudre
Nickel
Formule: Ni
MW: 58,69 g/mol
Point d'ébullition: 3007 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1455 °C
Densité: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011137
Numéro CAS: 7440-02-0
ONU: 3089
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Black Powder
Total trace metal impurities ≤50 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité