Fer (III) nitrate nonahydraté 99.9995% (sur base traces de métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
436810250
ACRO436810250EA 220 EUR InStock
ACRO436810250
Fer (III) nitrate nonahydraté 99.9995% (sur base traces de métaux)
Fer (III) nitrate nonahydraté
Formule: Fe(NO₃)₃·9H₂O
Point d'ébullition: 125 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 47 °C
Densité: 1.68 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149708
Numéro CAS: 7782-61-8
ONU: 1466
ADR: 5.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to violet to purple Crystals
Titration Iodometric 13.5 to 14.2 % (Fe)
Total trace metal impurities ≤5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité