Hydrogénosuccinate d'éthyle 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
436880050
ACRO436880050EA 71.7 EUR InStock
ACRO436880050
Hydrogénosuccinate d'éthyle 95%
Hydrogénosuccinate d'éthyle
Formule: C₆H₁₀O₄
Point de fusion: 8 °C
Densité: 1.141 g/cm³
Point d'éclair: >113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053346
Numéro CAS: 1070-34-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
Elemental Analysis 41.2 to 46.4 % (O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité