Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chrome (III) nitrate nonahydraté 99.99% (sur base traces de métaux)

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

437100050
ACRO437100050EA 55.2 EUR InStock
ACRO437100050
Chrome (III) nitrate nonahydraté 99.99% (sur base traces de métaux)
Chrome (III) nitrate nonahydraté


Formule: CrN₃O₉·9H₂O
Point de fusion: 60 °C
Densité: 1,807 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149659
Numéro CAS: 7789-02-8
ONU: 2720
ADR: 5.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Violet to black Crystals
Titration Iodometric 12.7 to 13.2 % (Cr)
Total trace metal impurities ≤100 ppm

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité