Acide selenieux 99.999% (sur base traces de métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
437120500
ACRO437120500EA 147 EUR InStock
ACRO437120500
Acide selenieux 99.999% (sur base traces de métaux)
Acide selenieux
Formule: H₂O₃Se
Point d'ébullition: 315 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 70 °C (dec.)
Densité: 1,998 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011331
Numéro CAS: 7783-00-8
ONU: 3283
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystals
Assay 60 to 62.4 % (Se)
Total trace metal impurities ≤10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité