Acide 2-bromoisonicotinique 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromo-4-pyridinecarboxylic acid, 2-Bromopyridine-4-carboxylic acid
437380050
ACRO437380050EA 171 EUR InStock
ACRO437380050
Acide 2-bromoisonicotinique 97%
Acide 2-bromoisonicotinique
Formule: C₆H₄BrNO₂
MW: 202,01 g/mol
Point de fusion: 212…222 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01646069
Numéro CAS: 66572-56-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité