5-Bromo-2-methoxypyridine-3-carboxaldehyde 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
437390050
ACRO437390050EA 567 EUR InStock
ACRO437390050
5-Bromo-2-methoxypyridine-3-carboxaldehyde 97%
5-Bromo-2-methoxypyridine-3-carboxaldehyde
Formule: C₇H₆BrNO₂
Point de fusion: 102…104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05663521
Numéro CAS: 103058-87-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité