tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl 2-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate, 1-Boc-2-hydroxymethylpiperidine, Tert-Butyl 2-(Hydroxymethyl)Tetrahydro-1(2H)-Pyridinecarboxylate, (±)-1-Boc-2-(hydroxymethyl)piperidine, BOC-2-piperidylmethanol
437520100
ACRO437520100EA 203 EUR InStock
ACRO437520100
tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₁H₂₁NO₃
MW: 215,293 g/mol
Point de fusion: 74.4…75.7 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114966
Numéro CAS: 157634-00-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 73 to 77 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité